AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, straight, 4,0 mm, 18,8 NS
Artikelnr. 189-2102
Anbieter:   Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Artikelnr. 189-2102
Anbieter:  Lenz Laborglas
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks
Vacuum stopcocks, one way, straight, 4,0 mm, 18,8 NS
Preis
70,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Leakage rate according to DIN 12540-1.
Documents
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    4,0 mm
  • Bezeichnung:
    Vacuum stopcocks, one way, straight
  • Seq:
    07
  • Hahn:
    18,8 NS