Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe | Avantor
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
29/32 NS, 34/35 NS
Artikelnr. 201-2118
Anbieter:   Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Artikelnr. 201-2118
Anbieter:  Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
29/32 NS, 34/35 NS
Preis
35,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Outstanding leak tightness
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Joints cannot be misaligned
Reduzierstücke von Kernschliff auf Hülsenschliff oder Expansionsstücke von Hülsenschliff auf Kernschliff. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
DIN 12257
Zertifizierung: DIN 12257
Dokumente
Spezifikationen
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    34/35 NS
  • Seq:
    26
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.