Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
24/29 NS, 34/35 NS
Artikelnr. 201-0096
Anbieter:   Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Artikelnr. 201-0096
Anbieter:  Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
24/29 NS, 34/35 NS
Preis
35,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Outstanding leak tightness
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Joints cannot be misaligned
Reduzierstücke von Kernschliff auf Hülsenschliff oder Expansionsstücke von Hülsenschliff auf Kernschliff. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
DIN 12257
Certifications: DIN 12257
Documents
Spezifikationen
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    34/35 NS
  • Seq:
    25
  • Cat. No.:
    201-0096
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.