Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
24/29 NS, 29/32 NS
Artikelnr. 271-2107
Anbieter:   Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Artikelnr. 271-2107
Anbieter:  Lenz Laborglas
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
Adapter, Reduzier- oder Expansionsstücke für Kegelschliffe
24/29 NS, 29/32 NS
Preis
24,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Outstanding leak tightness
  • Minimal requirement for joint lubrication
  • Joints cannot be misaligned
Reduzierstücke von Kernschliff auf Hülsenschliff oder Expansionsstücke von Hülsenschliff auf Kernschliff. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit.
DIN 12257
 : DIN 12257
Spezifikationen
  • Kern:
    24/29 NS
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Seq:
    23