AuftragsverfolgungKontakt
Kugelschliffe | Avantor
Kugelschliffe
120 mm, S 41, -
Artikelnr. 201-0129
Anbieter:   Lenz Laborglas
Kugelschliffe
Artikelnr. 201-0129
Anbieter:  Lenz Laborglas
Kugelschliffe
Kugelschliffe
120 mm, S 41, -
Preis
25,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Hervorragende Dichtheit
  • Minimaler Schlifffettbedarf
  • Ideal als flexible Verbindungselemente einsetzbar
Kugelgelenk mit Zollmarkierungen. Verschweißte Kanten. Hervorragende chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, daher relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Certifications: DIN 12244 (201-4215 und 201-0128 in Ergänzung zur DIN), ISO 641.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kugelschliff-Kugel:
    S 41
  • Kugelschliff-Schale:
    -
  • Gesamtlänge:
    120 mm