Kugelschliffe
120 mm, -, S 29
Artikelnr. 201-4214
Anbieter: Lenz Laborglas
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
- Hervorragende Dichtheit
- Minimaler Schlifffettbedarf
- Ideal als flexible Verbindungselemente einsetzbar
Kugelgelenk mit Zollmarkierungen. Verschweißte Kanten. Hervorragende chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, daher relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Zertifizierung: DIN 12244 (201-4215 und 201-0128 in Ergänzung zur DIN), ISO 641.
Dokumente
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-Zertifikate
Spezifikationen
- Kugelschliff-Kugel:-
- Kugelschliff-Schale:S 29
- Gesamtlänge:120 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.