AuftragsverfolgungKontakt
Kugelschliffe | Avantor
Kugelschliffe
100 mm, -, S 13/5
Artikelnr. 201-4212
Anbieter:   Lenz Laborglas
Kugelschliffe
Artikelnr. 201-4212
Anbieter:  Lenz Laborglas
Kugelschliffe
Kugelschliffe
100 mm, -, S 13/5
Preis
10,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Hervorragende Dichtheit
  • Minimaler Schlifffettbedarf
  • Ideal als flexible Verbindungselemente einsetzbar
Kugelgelenk mit Zollmarkierungen. Verschweißte Kanten. Hervorragende chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit. Minimale Wärmeausdehnung, daher relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.
DIN 12244 (201-4215 and 201-0128 in addition to DIN), ISO 641
Zertifizierung: DIN 12244 (201-4215 und 201-0128 in Ergänzung zur DIN), ISO 641.
Dokumente
Spezifikationen
  • Kugelschliff-Kugel:
    -
  • Kugelschliff-Schale:
    S 13/5
  • Gesamtlänge:
    100 mm