Eimer
ohne Ausguss, Weiß, 10 L, 253 mm, 279 mm
216-1534
: Kautex
HDPE, mit Graduierungen.
- Rostfreier Griff
- Dickwandig
- Robust
- Für Lebensmittel geeignet
- Halal zertifiziert
Industrie- und Laboreimer sind mit und ohne Ausguss erhältlich. Kunststoffbeschichteter Stahlgriff. Baueimer sind dunkelgrau und haben einen rostfreien Griff. Alle Eimer sind dickwandig und sehr stabil für eine lange Lebensdauer und mit einer Literskala auf der Innenseite versehen.
Documents
KAUT615-70585_TDS_EN
Datasheet
- Kapazität:10 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:ohne Ausguss
- Höhe:279 mm
- Ø:253 mm