Eimer
mit Ausguss, Weiß, 15 L, 316 mm, 335 mm
Artikelnr. 216-1536
Anbieter: Kautex
Springe zu:
Product Details & Documents
HDPE, mit Graduierungen.
- Rostfreier Griff
- Dickwandig
- Robust
- Für Lebensmittel geeignet
- Halal zertifiziert
Industrie- und Laboreimer sind mit und ohne Ausguss erhältlich. Kunststoffbeschichteter Stahlgriff. Baueimer sind dunkelgrau und haben einen rostfreien Griff. Alle Eimer sind dickwandig und sehr stabil für eine lange Lebensdauer und mit einer Literskala auf der Innenseite versehen.
Dokumente
KAUT615-70585_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:15 L
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:mit Ausguss
- Höhe:335 mm
- Ø:316 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.