Schalen mit Einteilungen
5, 400×300×65 mm
216-6420
: KARTELL
PVC, weiß.
- Ausführung mit 12 Fächern für Kleinteile, z.B. Magnetrührstäbchen
- Ausführung mit 5 Fächern für verschieden große Kleinteile, z.B. Pipetten, Thermometer, Reagenzgläser, Spatel etc.
- Glatte Oberflächen mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
Für die übersichtliche Aufbewahrung einer Vielzahl von Artikeln in Schubladen, auf Regalen oder am Arbeitsplatz.
- Fächer:5
- Seq:01
- B×T×H:400×300×65 mm