AuftragsverfolgungKontakt
Schalen mit Einteilungen | Avantor
Schalen mit Einteilungen
12, 400×300×65 mm
Artikelnr. 216-6421
Anbieter:   KARTELL
Schalen mit Einteilungen
Artikelnr. 216-6421
Anbieter:  KARTELL
Schalen mit Einteilungen
Schalen mit Einteilungen
12, 400×300×65 mm
Preis
83,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PVC, weiß.
  • Ausführung mit 12 Fächern für Kleinteile, z.B. Magnetrührstäbchen
  • Ausführung mit 5 Fächern für verschieden große Kleinteile, z.B. Pipetten, Thermometer, Reagenzgläser, Spatel etc.
  • Glatte Oberflächen mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
Für die übersichtliche Aufbewahrung einer Vielzahl von Artikeln in Schubladen, auf Regalen oder am Arbeitsplatz.
Spezifikationen
  • Fächer:
    12
  • Seq:
    02
  • B×T×H:
    400×300×65 mm