Eimer
Weiß, 17 L, 340 mm, 310 mm
Artikelnr. 216-1612
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
LDPE, weiß.
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- In Litern graduiert
- Mit Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Stahlbügel und Kunststoffgriff.
Spezifikationen
- Kapazität:17 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:310 mm
- Ø ext.:340 mm