Eimer
Weiß, 12 L, 300 mm, 280 mm
Catalog # 216-1611
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE, weiß.
- Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
- In Litern graduiert
- Mit Ausguss
Für Industrie- und Laboranwendungen. Mit Stahlbügel und Kunststoffgriff.
Specifications
- Kapazität:12 L
- Farbe:Weiß
- Höhe:280 mm
- Ø ext.:300 mm