Probenröhrchen, mit Rand
10 ml, 100 mm, 16 mm, , PP, Zylindrisch
Artikelnr. KART88323
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PS oder PP.
- Einwegröhrchen mit rundem oder konischem Boden
- Mit Rand
- Für den Laborgebrauch
- Zentrifugentauglich
Certifications: IVD-zertifiziert.
Caution:
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Typ:Zylindrisch
- Kapazität:10 ml
- Länge:100 mm
- Material:PP
- Seq:04