AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen | Avantor
Probenröhrchen
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Zylindrisch
Artikelnr. 212-0220
Anbieter:   KARTELL
Probenröhrchen
Artikelnr. 212-0220
Anbieter:  KARTELL
Probenröhrchen
Probenröhrchen
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Zylindrisch
Preis
48,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
  • PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
  • Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    12 mm
  • Typ:
    Zylindrisch
  • Kapazität:
    5 ml
  • Länge:
    75 mm
  • Material:
    PS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.