Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Rippenstopfen | Avantor

Rippenstopfen

Blau, 15 mm, 17 mm
Artikelnr. 212-0541
Anbieter:   KARTELL
Rippenstopfen
Artikelnr. 212-0541
Anbieter:  KARTELL
Rippenstopfen
Rippenstopfen

Blau, 15 mm, 17 mm

Preis
41,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Rippenstopfen für Einwegschläuche 11 bis 13 mm oder 15 bis 17 mm Durchmesser. Der Rippenstopfen wurde sorgfältig konstruiert. Verfügbare Farben: Neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12) und gelb (06).

Zertifizierung:

Zubehördetails:

Verpackung:

Spezifikationen
  • Ø unten:
    15 mm
  • Ø oben:
    17 mm
  • Farbe:
    Blau