AuftragsverfolgungKontakt
Probenröhrchen | Avantor
Probenröhrchen
10 ml, 105 mm, 16 mm, PS, Konisch
Artikelnr. 212-6110
Anbieter:   KARTELL
Probenröhrchen
Artikelnr. 212-6110
Anbieter:  KARTELL
Probenröhrchen
Probenröhrchen
10 ml, 105 mm, 16 mm, PS, Konisch
Preis
191,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PS, transparent oder PP, durchscheinend.
  • PS: Gute Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • PP: Ausgezeichnete Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit,autoklavierbar
  • Robust, kostengünstig
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Dokumente
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Typ:
    Konisch
  • Kapazität:
    10 ml
  • Länge:
    105 mm
  • Material:
    PS
  • Cat. No.:
    212-6110