Becher, niedrige Form
3000 ml, 201 mm, 158 mm, 500 ml
Artikelnr. 213-0199
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, hochtransparent.
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit bis zu 121 °C (bis 20 Minuten), längere Anwendung 100 °C
- Glatte Oberflächen für einfache, schnelle Reinigung
Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch. Mit Ausguss und gut ablesbarer, erhabener Graduierung.
ISO 7056
Zertifizierung: ISO 7056
Spezifikationen
- Ext.Ø:158 mm
- Graduierungsintervall:500 ml
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:201 mm
- Seq:09