Objektträgertabletts
Tablett für Objektträger, Weiß, PVC, 680×190 mm, 40
631-9144
: KARTELL
Zur einfachen Identifikation der Färbungen auf den Objektträgern.
- Objektträger sind einfach zu entnehmen
- Zur Verwendung mit Standard-Objektträgern (76×26 mm)
Colour: White
- Anzahl Objektträger:40
- B×T:680×190 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Tablett für Objektträger
- Material:PVC