Objektträgertabletts
Objektträger-Tablett, Weiß, PVC, 340×190 mm, 20
631-9004
: KARTELL
Zur einfachen Identifikation der Färbungen auf den Objektträgern.
- Objektträger sind einfach zu entnehmen
- Zur Verwendung mit Standard-Objektträgern (76×26 mm)
Colour: White
- Anzahl Objektträger:20
- B×T:340×190 mm
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Objektträger-Tablett
- Material:PVC