Eindrückstopfen
Natur, 38 mm, 40 mm
Artikelnr. 212-0217
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
- PE, naturfarbig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Ökonomisch
- Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Spezifikationen
- Ø unten:38 mm
- Ø oben:40 mm
- Farbe:Natur