Eindrückstopfen
Natur, 33 mm, 35 mm
Catalog # KART657
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
- PE, naturfarbig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Ökonomisch
- Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Specifications
- Ø unten:33 mm
- Ø oben:35 mm
- Farbe:Natur