Eindrückstopfen
Natur, 22 mm, 24 mm
Artikelnr. 212-0216
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
- PE, naturfarbig
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Ökonomisch
- Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Spezifikationen
- Ø unten:22 mm
- Ø oben:24 mm
- Farbe:Natur
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.