AuftragsverfolgungKontakt
Eindrückstopfen
Natur, 14,5 mm, 16 mm
  212-0214
 :   KARTELL
Eindrückstopfen
  212-0214
 :  KARTELL
Eindrückstopfen
Eindrückstopfen
Natur, 14,5 mm, 16 mm
8,30 €
1 * 100 ST
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
  • PE, naturfarbig
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Ökonomisch
  • Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
  • Ø unten:
    14,5 mm
  • Ø oben:
    16 mm
  • Farbe:
    Natur