AuftragsverfolgungKontakt
Eindrückstopfen | Avantor
Eindrückstopfen
Natur, 14 mm, 16 mm
Artikelnr. 212-0213
Anbieter:   KARTELL
Eindrückstopfen
Artikelnr. 212-0213
Anbieter:  KARTELL
Eindrückstopfen
Eindrückstopfen
Natur, 14 mm, 16 mm
Preis
8,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Zum Verschluss von Reagenz- und Probenröhrchen aus Glas oder Kunststoff.
  • PE, naturfarbig
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Ökonomisch
  • Bedarfsgerechte Packungsgröße
* konisch
Spezifikationen
  • Ø unten:
    14 mm
  • Ø oben:
    16 mm
  • Farbe:
    Natur
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.