AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen | Avantor
Laborschalen
409×300×42 mm
Artikelnr. 216-2114
Anbieter:   KARTELL
Laborschalen
Artikelnr. 216-2114
Anbieter:  KARTELL
Laborschalen
Laborschalen
409×300×42 mm
Preis
41,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PS, weiß.
  • Stabile, schlagfeste Ausführung
  • Temperaturbeständig bis +70 °C
  • Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Dokumente
Spezifikationen
  • Seq:
    14
  • B×T×H:
    409×300×42 mm