Laborschalen
201×151x21 mm
Artikelnr. 216-2101
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, weiß.
- Stabile, schlagfeste Ausführung
- Temperaturbeständig bis +70 °C
- Glatte Oberflächen zur einfachen Reinigung
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen im Labor. Auch für den Lebensmittelbereich geeignet.
Dokumente
KART5707_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Seq:01
- B×T×H:201×151x21 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.