Exsikkatoren-Platten
PP, 238 mm
Artikelnr. 467-2112
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Gelocht aus PP. Verwendbar für die Exsikkatoren: 467-2115, 467-2120 und 467-2125. Nur zur Verwendung bei Raumtemperatur geeignet; nicht verwendbar für heiße Tiegel.
Spezifikationen
- Ø:238 mm
- Typ:PP
- Seq:03