AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkatoren-Platten | Avantor
Exsikkatoren-Platten
PP, 141 mm
Artikelnr. 467-2110
Anbieter:   KARTELL
Exsikkatoren-Platten
Artikelnr. 467-2110
Anbieter:  KARTELL
Exsikkatoren-Platten
Exsikkatoren-Platten
PP, 141 mm
Preis
11,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Gelocht aus PP. Verwendbar für die Exsikkatoren: 467-2115, 467-2120 und 467-2125. Nur zur Verwendung bei Raumtemperatur geeignet; nicht verwendbar für heiße Tiegel.
Spezifikationen
  • Ø:
    141 mm
  • Typ:
    PP
  • Seq:
    01