AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkatoren
Exsikkatoren
Exsikkator, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Catalog # 467-2115
Supplier:   KARTELL
Exsikkatoren
Catalog # 467-2115
Supplier:  KARTELL
Exsikkatoren
Exsikkatoren
Exsikkator, 150 DN, 135 mm, 170×190 mm
Price
103,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transparente Polycarbonat-Haube mit Polypropylen-Unterteil. Durch das Dichtungsventil mit Feinregulierung kann die Luft ohne Turbulenzen in den Exsikkator zurückgelassen werden. Dies verhindert, dass der Inhalt beeinträchtigt wird.
  • Implosionssicher
  • Vakuumbeständig bis 740 mm Hg mit einem max. Verlust von 20 mm innerhalb von 24 Stunden
  • Inklusive abnehmbarem Einsatz für Trocknungsmittel
Delivery information: Inklusive Vakuumhahn und O-Ring.
Specifications
  • Nenngröße:
    150 DN
  • Typ:
    Exsikkator
  • Nutzbare Höhe:
    135 mm
  • Ø-A×H:
    170×190 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 467-2290
    Ersatz-Vakuumventil für Exsikkatoren
    __
    __
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 33,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 467-2215
    Gummi-O-Ring
    __
    __
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 5,50 €
Product Information
  • Catalog #
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 467-2220
    Gummi-O-Ring
    __
    __
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 7,40 €
Product Information
  • Catalog #
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • 467-2225
    Gummi-O-Ring
    __
    __
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 10,60 €