Rührstäbe
Rührstäbe, PVC, PVC, 7 mm, 250 mm
Artikelnr. 442-4150
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PVC.
- Starr und unzerbrechlich
- Eine ideale Alternative zu Glasstäben
Spezifikationen
- Ø:7 mm
- Bezeichnung:Rührstäbe, PVC
- Länge:250 mm
- Material:PVC