AuftragsverfolgungKontakt
Uhrschalen | Avantor
Uhrschalen
Uhrglas, PP, gegossene Basis, 100 mm
Artikelnr. 216-1138
Anbieter:   KARTELL
Uhrschalen
Artikelnr. 216-1138
Anbieter:  KARTELL
Uhrschalen
Uhrschalen
Uhrglas, PP, gegossene Basis, 100 mm
Preis
4,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +120 °C
  • Autoklavierbar
Stabil, mit extra breitem Fuß.
Spezifikationen
  • Ø:
    100 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, PP, gegossene Basis
  • Seq:
    03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.