Uhrschalen
Uhrglas, PP, gegossene Basis, 80 mm
Artikelnr. 216-1136
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig bis +120 °C
- Autoklavierbar
Stabil, mit extra breitem Fuß.
Spezifikationen
- Ø:80 mm
- Bezeichnung:Uhrglas, PP, gegossene Basis
- Seq:02