AuftragsverfolgungKontakt
Uhrschalen
Uhrglas, PP, gegossene Basis, 60 mm
Artikelnr. 216-1134
Anbieter:   KARTELL
Uhrschalen
Artikelnr. 216-1134
Anbieter:  KARTELL
Uhrschalen
Uhrschalen
Uhrglas, PP, gegossene Basis, 60 mm
Preis
2,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +120 °C
  • Autoklavierbar
Stabil, mit extra breitem Fuß.
Spezifikationen
  • Ø:
    60 mm
  • Bezeichnung:
    Uhrglas, PP, gegossene Basis
  • Seq:
    01