AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
6000 ml, 240 mm
Artikelnr. 519-2367
Anbieter:   KARTELL
Büchner-Trichter
Artikelnr. 519-2367
Anbieter:  KARTELL
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
6000 ml, 240 mm
Preis
122,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, weiß.
  • Robust und leicht
  • Ober- und Unterteil können zur leichten Reinigung voneinander getrennt werden
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Specifications
  • Kapazität:
    6000 ml
  • Für Filter-Ø:
    240 mm