Büchner-Trichter
810 ml, 110 mm
Catalog # 519-2365
Supplier: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Robust und leicht
- Ober- und Unterteil können zur leichten Reinigung voneinander getrennt werden
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Spezifikationen
- Kapazität:810 ml
- Für Filter-Ø:110 mm