AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter
390 ml, 90 mm
Artikelnr. 519-2364
Anbieter:   KARTELL
Büchner-Trichter
Artikelnr. 519-2364
Anbieter:  KARTELL
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
390 ml, 90 mm
Preis
30,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, weiß.
  • Robust und leicht
  • Ober- und Unterteil können zur leichten Reinigung voneinander getrennt werden
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    390 ml
  • Für Filter-Ø:
    90 mm