Büchner-Trichter
70 ml, 55 mm
Artikelnr. 519-2362
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Robust und leicht
- Ober- und Unterteil können zur leichten Reinigung voneinander getrennt werden
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Spezifikationen
- Kapazität:70 ml
- Für Filter-Ø:55 mm