Büchner-Trichter
40 ml, 42,5 mm
Artikelnr. 519-2361
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Robust und leicht
- Ober- und Unterteil können zur leichten Reinigung voneinander getrennt werden
Für Filtrationsscheiben aus Filterpapier oder Membran.
Spezifikationen
- Kapazität:40 ml
- Für Filter-Ø:42,5 mm