Schlauchventile
12,7 mm, 15 mm
Catalog # 227-4015
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE mit PP-Küken.
- Gute chemische Beständigkeit
- Keine Schmiermittel erforderlich
- Gute thermische Beständigkeit
Diese Durchflussventile sind ideal zum Regeln oder Stoppen des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten in Schlauchverbindungen unter niedrigem Druck (bis zu 0,5 bar) oder Teilvakuum. Glatte Anschlüsse, beidseitig leicht konisch.
Specifications
- Bohrung Ø:12,7 mm
- Seq:04
- Für Schlauch A-Ø:15 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



