Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Schlauchventile | Avantor

Schlauchventile

4,9 mm, 8 mm
Artikelnr. 227-4008
Anbieter:   KARTELL
Schlauchventile
Artikelnr. 227-4008
Anbieter:  KARTELL
Schlauchventile
Schlauchventile

4,9 mm, 8 mm

Preis
2,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

HDPE mit PP-Küken.

  • Gute chemische Beständigkeit
  • Keine Schmiermittel erforderlich
  • Gute thermische Beständigkeit

Diese Durchflussventile sind ideal zum Regeln oder Stoppen des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten in Schlauchverbindungen unter niedrigem Druck (bis zu 0,5 bar) oder Teilvakuum. Glatte Anschlüsse, beidseitig leicht konisch.

Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    4,9 mm
  • Seq:
    01
  • Für Schlauch A-Ø:
    8 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.