Wägeflaschen, PP
, 190 ml, 59×88 mm
Artikelnr. 611-9405
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP mit Deckel.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zylindrische Form, mit Knopfdeckel.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
KART340_TDS_EN KART345_TDS_EN KART346_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Ø×H:59×88 mm
- Kapazität:190 ml