AuftragsverfolgungKontakt
Wägeflaschen, PP | Avantor
Wägeflaschen, PP
, 30 ml, 49×29 mm
Artikelnr. 611-9403
Anbieter:   KARTELL
Wägeflaschen, PP
Artikelnr. 611-9403
Anbieter:  KARTELL
Wägeflaschen, PP
Wägeflaschen, PP
, 30 ml, 49×29 mm
Preis
6,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP mit Deckel.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zylindrische Form, mit Knopfdeckel.
 :
 :
 :
 :
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø×H:
    49×29 mm
  • Kapazität:
    30 ml