AuftragsverfolgungKontakt
Wägeflaschen, PP | Avantor
Wägeflaschen, PP
, 60 ml, 40×69 mm
Artikelnr. 611-0104
Anbieter:   KARTELL
Wägeflaschen, PP
Artikelnr. 611-0104
Anbieter:  KARTELL
Wägeflaschen, PP
Wägeflaschen, PP
, 60 ml, 40×69 mm
Preis
6,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP mit Deckel.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zylindrische Form, mit Knopfdeckel.
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
Spezifikationen
  • Ø×H:
    40×69 mm
  • Kapazität:
    60 ml