Wägeflaschen, PP
, 20 ml, 40×29 mm
Catalog # 611-9402
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP mit Deckel.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zylindrische Form, mit Knopfdeckel.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- Ø×H:40×29 mm
- Kapazität:20 ml