Wägeflaschen, PP
, 23 ml, 30×48 mm
Artikelnr. 611-0103
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
PP mit Deckel.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zylindrische Form, mit Knopfdeckel.
Certifications:
Ordering information:
Packaging:
Caution:
Documents
Spezifikationen
- Ø×H:30×48 mm
- Kapazität:23 ml