Objektträgerbehälter
Grau, PS, 100, 280×230×35 mm
Artikelnr. 631-9142
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Widerstandsfähige Objektträger-Behälter mit abnehmbaren Deckeln.
- Einschübe bieten genügend Abstand zur einfachen Entnahme der Objektträger
- Nummerierte Einschübe mit korrespondierender Indexkarte im Deckel
- Mit Fixierschienen zum Stapeln
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Grau
- Material:PS
- B×T×H:280×230×35 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.