Objektträgerbehälter
Grau, PS, 50, 97×230×35 mm
631-9141
: KARTELL
Widerstandsfähige Objektträger-Behälter mit abnehmbaren Deckeln.
- Einschübe bieten genügend Abstand zur einfachen Entnahme der Objektträger
- Nummerierte Einschübe mit korrespondierender Indexkarte im Deckel
- Mit Fixierschienen zum Stapeln
W×D×H: 83×98×38 mm (for 25); 97×230×35 mm (for 50); 280×230×35 mm (for 100)
- Anzahl Objektträger:50
- Farbe:Grau
- Material:PS
- B×T×H:97×230×35 mm