AuftragsverfolgungKontakt
Trichterhalter
Trichterhalter
, 1 Trichter
Catalog # 221-1261
Supplier:   KARTELL
Trichterhalter
Catalog # 221-1261
Supplier:  KARTELL
Trichterhalter
Trichterhalter
, 1 Trichter
Price
27,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, weiß, unzerbrechlich
  • Für Trichter 50-120 mm Ø
  • Mit Vorrichtung zur Befestigung an Stativstäben 8-14 mm Ø
  • Auswechselbarer Einsatz für verschiedene Größen
Specifications
  • Für:
    1 Trichter
  • Seq:
    01