AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
1000 ml, 10,0 ml, 439 mm, 10,0 ± ml
Artikelnr. 612-4066
Anbieter:   KARTELL
Messzylinder
Artikelnr. 612-4066
Anbieter:  KARTELL
Messzylinder
Messzylinder
1000 ml, 10,0 ml, 439 mm, 10,0 ± ml
Preis
29,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, hohe Form.
  • Mit Ausguss, Sechskantfuß und blauer Graduierung
  • Autoklavierbar bei +121 °C, beim kontinuierlichen Einsatz temperaturbeständig bis +100 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
 : ISO 6706, BS 5404 Teil 2
Documents
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    439 mm
  • Teilung:
    10,0 ml
  • Toleranz:
    10,0 ± ml